Principaux documents
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
1 EA
3 080,00 $
3 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
3 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820765003 (Global)
Paramètres
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Catégories apparentées
Description générale
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG