Principaux documents
EP5810723000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
holds 5 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le produit EP5810723000 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
holds 5 x 50 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810723000
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular buckets
Description générale
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG