Principaux documents
EP5804738004
Eppendorf® Adapter
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804738004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with rotor F-34-6-38
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG