Principaux documents
EP5702734004
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le produit EP5702734004 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702734004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 100 mL round buckets
Description générale
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG