EP5702719005
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 2.6-7ml, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds Vacutainer and Falcon tubes 2.6-7ml
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702719005
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 100 mL round buckets
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG