Principaux documents
EP5427742000
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
2 EA
248,00 $
248,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
248,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
248,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
holds 1 x 65 - 89 mm tube, large rotor bore
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427742000 (Global)
Paramètres
6,100 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
13 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Description générale
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG