Principaux documents
EP4861611006
Eppendorf® Pipette lower part
12-channel, size 15-300 μL, orange
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Caractéristiques
12-channel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 4861611006
Taille
15-300 μL
Couleur
orange
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG