Principaux documents
EP022822233
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-16, non aerosol tight, (8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
1 EA
1 460,00 $
1 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 460,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
1 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold 8 x 16x105 - 120 mm tubes
to hold 8 x 8 - 12 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022822233 (NA)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
(8 x 8- 12 mL round-bottom tubes)
Compatibilité
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Description générale
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG