Principaux documents
EP0030122402
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with screw cap
200 EA
130,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 EA
130,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.22
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom polypropylene
Caractéristiques
Forensic DNA grade
with screw cap
Conditionnement
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030122402
Plage de mesure
5.0 mL
Paramètres
25000 × g max. RCF
Profondeur
17 mm
Couleur
colorless
Description générale
Eppendorf 5.0 mL tube′s conical shape is designed to be compatible with most accessories for common conical 15 mL tubes. This allows you to continue using many of your existing adapters and racks!Eppendorf′s "missing link": the Eppendorf Tube 5.0 mL, fills the gap between existing tube versions and enables the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0 mL.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG