EP0030108400
Eppendorf® DNA LoBind Tubes
capacity 0.5 mL, PCR clean, withstand, 30,000 x g, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
Eppendorf® DNA LoBind tubes
107,00 $
About This Item
107,00 $
Matériaux
cap (push fit)
colorless
conical bottom
Description
Low retention
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNase free
PCR clean
Conditionnement
pack of 500 ea
Capacité
0.5 mL
Adéquation
suitable for PCR