Key Documents
EP0030073835
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (20-300 μL), L (55 mm), orange, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Matériaux
orange (Tray)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030073835
Technique(s)
PCR: suitable
Longueur
(55 mm)
Volume maximum
300 μL
Volume
(20-300 μL)
Couleur
orange
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG