EMU070251
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ddhd2
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GGATTCCCTTAGGACCCAGAAAGAAGATACTGAACCATTTCAGTGCCAGGAAGAATTCAGTGAGTATTAATAGACCAGCCATGTCAGCCTCTGAGGTAAACATCTCCAAGGAAAATGGTGACTATCTGGATGTTGGCATTGGGCAGGTGTCTGTAAAATACCCCCGGCTCAACTACAAACCAGAGATCTTCTTTGCCTTTGGCTCCCCCATCGGAATGTTTCTTACTGTCCGAGGGTTGAGAAGAATTGATCCTAATTATAAATTTCCCACATGCAAAGGTTTCTTCAATATTTACCATCCATTTGACCCTGTGGCATATAGGATTGAGCCAATGGTGGCCCCAGGAATAGAGTTTGAGCCAATGCTGATCCCACACCATAAAGGCAGGAAGCGGATGCACTTAGAACTGAGAGAGGGCTTGACCA
Numéro d'accès Ensembl | souris
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... DDHD2(72108) , Ddhd2(72108)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable