EMU057391
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fam161a
303,00 $
About This Item
303,00 $
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TGGCATTCGAGAGCACTATGAACTTCTCTGATATTTACCACTCTGATGAAGAGTATTTCAGGAAACTCAAAGACCTGAAGGCTGTCCATGAAGAAACCATGTCAAAATTAGAGAAAATGTACCAGGACAAGCTAAATATAAAAGACATCCAGGCGGGGTTCATCAGGGATGGGATCAGCGATTCGTCTTCGAGTTCTGCATCGGAAAAGAGCTGCTCACATCCTGCCTTGTCAGTGACCTCACTTTCAGAGCCTGACCTAGACGGGTCGTCCTCCTTGTCCACAACTACTGATGAGGGGTTGCCCGACCTAGAGGAAAAGACTCCCGGGGAAAGCAGCGCAATGGTCCATGCCCAGGAGCTCATAAACAACATGTGGAACGACTTTTCTGTTGAAGATTATATTCAGTATGACTCAGACTCCCGAACAGCTAAGAAAAAAAGGAAGAAAGCTAAATCCTTGACACCCAAGATTACAGTGCCTGTACCCTTTGAAATGACGGTAAGAGAGCAGAATCGG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... FAM161A(73873) , Fam161a(73873)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable