Principaux documents
EMU022651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tmem79
20 μG
292,00 $
50 μG
534,00 $
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
292,00 $
50 μG
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TTAACCTGGCTGTGCTTTCCACCTATCTGCCCCAGGACACCCTCAAGCTGCTCCCGCTGCTCACCGGTCTCTTTGCCATATCTCGGCTGATATACTGGTTGACCTTTGCTGTGGGCCGCTCCTTCCGAGGCTTTGGCTATGGCCTGACTTTCCTGCCACTCTTGGCCATGCTGGTGTGGAACCTCTATTACATGTTTGTGGTGGAGCCAGAGCGCATGCTCACTGCCTCCGAGAGCCGCTTGGACTACCCTGACCATGCTCGGTCTGTTTCCGACTACAGGCCCCGCTCATGGGGCTGAGCCACCTAGAGCTGCACAGGGGGCTTTCGGCACTTCCCTGGAACAGTTGTAGGCCTGGCCTTTGCCCAGGCAATGGACCTTTGATGCGAGGAACCTTGCTACTTCCCCACTGGGGCCCCAAATACCCTTACTCTCTCCTAGCCGCTGC
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gillian O'Hurley et al.
PloS one, 10(8), e0133449-e0133449 (2015-08-04)
To better understand prostate function and disease, it is important to define and explore the molecular constituents that signify the prostate gland. The aim of this study was to define the prostate specific transcriptome and proteome, in comparison to 26