EMNC001121
MISSION® esiRNA
targeting mouse Myl6b
About This Item
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GCCTCACCGAGAGTGGTAAGAACATGTCTGAGCTCTGCACCCATGACCTTGCCGTTGCCCTCTTTGTCAAACACACGAAGCCCCTCTAGGTAGTCCTCATATGTGCCTTGGTCCCGGTTCTTGGCCACTGCCTGCAGCATGGGCAGGAACGTCTCAAAGTCTACACGTCGGGACTTCAGCTCTGGCAATTAGATAGAGATGAGAGAGATCAACTGAGGTGTGGGATCCAGTGCAATTAGATAGAGATGAGAGAGATCAACTGAGGTGTGGGATCCAGTGCCATCCAACCCTACT
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... MYL6B(216459) , Myl6b(216459)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable