EM0200
Osteo-Bed Bone Embedding Kit
About This Item
Produits recommandés
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Produits recommandés
Composants de kit seuls
- Osteo-Bed Bone Embedding Resin A (O8514) 900 mL
- Osteo-Bed Bone Embedding Catalyst (O8764) 2 x 12
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Org. Perox. D - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C