EHU152351
MISSION® esiRNA
targeting human DPP9-AS1, DPP9
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CAGCAGTCCAGCACGAGATGCCGGGCAGGACGGGCCTGGCAGGGGAGATGCCGGTGGGCTGGGGACCGGGCCGGGCTGGGGCCTCAGAGCCTAATGAAAGCACCTGTGCCCCGGAGGCTCTGGATGGACACCTGGGAGTGGCAAGGCGGGAGGGGCCCATACTCGGGACCCTGCTAGGGAGGGGGAAGGGCCACTGTCAGGCTCTTTCTCAGCTGGGCCACTGCCCCAGTCCTGCCTGGAACAACTACTCTGGCATGATGGACATTGGGGTGGCTCCTTCTCGGGTGGGGCCATCTGGGCACTGCGGGGTGCTGAGAAGCCACTCCAGGCCAGGAGAACTCGCAGTGGTGATGAACCACAAAGTACCCAGACATCGCCCCGTATCCTCTGTGGGGACAGAGCTGCTCTGGGTAAGATGTGCGCCTAAGATGG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... DPP9-AS1(91039)