Principaux documents
EHU152321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NANOGNB
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GCTATGCCTTGGGATCAAGATCCAGAACAATCAACTGGAAATTACAGTGAAGATGAACAAAATGGAAAGCAGAAATGGAGAGAAGAAGGAGAAGCAGGCAGAAAGAGAGAACGAGAAAAAGAAGAAAAAAACGAAAAGGAGCTGCAAGATGAACAGGAAAACAAAAGGAAAAGGGAAAATGAGAAACAGAAACAGTATCCCGAGAAAAGATTAGTCAGCAAATCCCTCATGCATACTCTCTGGGCAAAGTTTAAGTTAAACAGGTGCCCCACTATACAAGAGAGTCTATCACTGTCATTTGAATTTGACATGACACATAAACAGATAAGTCAATGGTTTTGTAAAACGAGGAAGAAATATAATAAAGAAATGTCCAAGAGAAAGCATAAGAAAAAACATATGAGATGGAGATCTCTGTGTTGCCAAGGCT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C