Principaux documents
EHU152201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KB-1572G7.2, GUSBP11
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CTGTTGTATGGCTGCACGTTGGCGCTACCGGACGGGATGCTGTATCCCCGAGAGAGCCCGTCGTGGCAGCGCAAGCAGCTGGACGGCCTCTGAAGCTTCCGCGCCGACTTCTCCGACAACCGACGCCGGGGCTTCGAGGAGCAGAGTCAGGCCCCACCGTGGACATGCCGGTTCCCTCCAGCTTCAACGACATCGGCCAGGGCTGGCGGCTGCGGCATTTTGTCAGCTGGTTGTGGTATGAACGGGAGGTGACCCTGCTGGAGCGATGGATCCAGGACCTGTGCACAAGAGTGGTGCTGAGGA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GUSBP11(91316)