EHU149051
MISSION® esiRNA
targeting human GOLGA6C
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AGCAGTAGCCCTGGAGTCAAGCTCAGTGACAATCAATCAGCTCAATGAAAACATAGAATCATTGAAACAGCAGAAGAAACAAGTGGAACATCAGCTGGAAGAAGCAAAGAAAACAAACAATGAAATACACAAAGCACAAATGGAGCAGTTAGAGACAATCAACATCCTCACATTGGAAAAGGCAGACTTGAAGACCACCCTTTACCATACTAAACGTGCTGCCCGACACTTCGAAGAAGAGTCCAAGGATCTGGCTGGCCGCCTGCAATACTCCTTACAGCGTATTCAAGAATTGGAGCGGGCTCTCTCTGCTGTGTCTACACAGCAGCAGGAAGAGGACAGGTCCTCGAGCTGCAGAGAAGCGGTCCTCCAGCGGCGGTTACAGCAGACCATAAAGGAGCGGGCGCTGCTGAACGCACACGTGACACAGGTGACAGAGTCACTAAAACAAGTCCAGCTAGAGCGGGACGAATATGCTAAACACATAAAAGGAGAGAGGGCCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GOLGA6C(653641)