EHU148251
MISSION® esiRNA
targeting human AC026150.7-4
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CAACTGCAGTGCGTTCTTGTTCTCATTGTTCTGGACAGAGAGAAGCAATCAGCAGCCACCCACTGCAGCTGGAGACCCCAGAACTTGGTGTCTGCCTCCCATGGCACTGGGAAGGCTGGAGGCAGGTTAGAAAAATCACCCCCTCTCTCCCACAGCCACCTGGCTCACAGGTGCCTTTAGAAGTAACATTTCATGTGAGGGCTACACTGCCCCATTTTAGAGGTGGGGAAACAAAGGCCCGGAGGGCTAGGGAGGAGGGCAAGCTCCCCAGTTTGGGCAACGCACCGGCTCCTCGAAGACGCTCTGTGGCTTGGCCAGCTGCTGAAGGCTCTTGTGCTGCTCCTGAATCCTCTCCTCCTGCTTCCGAAGCCTCTCTTCCTGCTCCTGAATCCTCTCTTCTTGTCGCTGGTTCAGGAGACTTATGCGC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C