Documents
EHU148221
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MFSD14C
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CGGAGCTGGAGGAGAAGGCGGCGTCGGAGCCCGAGGCGGGAGCCATGCCGGAGAAGCGCGCGGGCGCGCAGGCCGCGGGGAGCACCTGGCTACAAGGCTTTGGCCCACCAAGTGTGTACCATGCTGCTATTGTCATCTTCCTTGAATTCTTTGCGTGGGGCCTTTTGACAACTCCAATGTTGACTGTTCTACATGAAACATTTTCTCAACACACATTCCTCATGAATGGTCTCATTCAAGGTGTAAAGGGCCTGCTCTCTTTTTTGAGTGCCCCACTCATTGGTGCCCTGTCTGATGTGTGGGGGAGGAAGCCCTTTCTCCTCGGCACTGTATTCTTTACCTGCTTCCCAATCCCACTGATGAGGATCAGCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C