EHU147101
MISSION® esiRNA
targeting human RAB43, RAB43P1
292,00 $
About This Item
292,00 $
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACCATGAAGACGCTGGAGATCCAGGGCAAGCGGGTCAAGCTGCAGATCTGGGACACGGCCGGCCAGGAGCGGTTCCGCACCATCACCCAGAGCTACTACCGCAGTGCCAATGGGGCCATCCTTGCCTACGACATCACCAAGAGGAGCTCCTTCCTGTCGGTGCCTCACTGGATTGAGGATGTGAGGAAGTATGCGGGCTCCAACATTGTGCAGCTGCTGATCGGGAACAAGTCAGACCTCAGCGAGCTTCGGGAGGTCTCCTTGGCTGAGGCACAGAGCCTGGCTGAGCACTATGACATCCTGTGTGCCATTGAGACGTCTGCCAAGGACTCGAGCAACGTGGAGGAGGCCTTCCTGAGGGTGGCCACGGAGCTCATCATGCGGCACGGGGGCCCCTTGTTCAGCGAGAAGAGC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RAB43(100534599)