Principaux documents
EHU143661
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NYAP2
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CACGGAGCCATTACCAAAGTTGGACAACAAGGAAAGAGGCCACCATGGGGCGTCTTCCTCCAGAGAGCCTGTCAAAGCTCAGGAATGGGATGGAACACCAGGGACACCTGTGGTCACCAGTCGACTAGGAAGATGCTCTGTGAGCCCCACCTTGTTAGCGGGAAACCACAGTTCAGAGCCTAAAGTAAGCTGCAAATTAGGCCGGTCTGCGTCGACGTCAGGTGTGCCTCCTCCATCAGTCACTCCCCTCAGGCAAAGCAGTGACCTGCAACAGAGCCAGGTACCATCATCGTTAGCCAATCGTGATTGACTTCCTGTGATACAACTTGCCAAATGCTTCCCACCTCTGTCTGTCCTGTTGCTGTAGACAACTTTCGCATTTGCTTTTATTTTTCTATGTGTGTATGGGTTAGGGGATGCGGGGGATGAGTTCTGGCAGTCTGTGTTTTCATTTGAAAAAGAATATCTTTCTTCCTTGTGATTGGTGGTGA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NYAP2(57624)