Principaux documents
EHU142041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OR4F13P
20 μG
292,00 $
50 μG
534,00 $
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
292,00 $
50 μG
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GGGGAGGGATAGCATTAGGAGATATACCCAATGTTAAATGACGAGTTAATGGGTGCAGCACACCCACATGGCACATGTGTACATATGTAACAAAGCTGCACATTGTGCACATGTACCCTAGAACTTACAGTATTTTATATATATATATGAAGAGACTTTATACTGTGCATCACTTTGAGTTCTCACAGACCTTCATTGCCCATATGGAGGGTCTATTTTGTTCCCACTGAAGAATGAATGACATTTGTCCTCGAAGAGAAAGAGACTTTATATGTAATATATAGAAATCAAAGATTATATTCATTCTTATTTTTTAGTTCCCAAAGAATCATGTCATTAATAATATTCACATGGATTAAATAATGGTGTAAATAAGTTTGTTTCTCAGAATAACTGTATTGCTGTTTTCAAGCTGTCCTGCCCTCTAATTG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C