Principaux documents
EHU133921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PRMT8
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CTCCCCGTCTCCTCCTTAACTGTGACTCTCCGGGTCTTCTGAGTTTTGCATGCTGCGGGTGTCTAGGACAGATTGCTTCCACTAGAACCTGGAGACATAGCATCTTTGATAGCATAAGCCAGATTATCTGTGTGTGCGGTGGTGTGCGTGTGCGTGCATGTGTGAATGTGAGCAGCATAGTTGATATTTACCCACAAACACCTGTATATGCGTGCATATACAACCAAGTGGGTAGACCTAGGTGTTCTCTCAGAGGGGTGTGTGTGTGTGTGCGTGCGCGTGTGCCTAGAATATATATTACTCTCAGAGGAGATTCTGTTGCTTTTGAATAGGAATTTGTTTTGTGATTAGTTCGCCCCTTCCCCACCCCTTACCAGATGTTAAGCAGCTATGAAACATTCTCTGTACTAGTTCTGGTCTCCTTTTGACTGGACTGTGGCTCTG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Description générale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Louisa Hoi-Ying Lo et al.
Cell reports, 31(10), 107744-107744 (2020-06-11)
Excitatory synapses of neurons are located on dendritic spines. Spine maturation is essential for the stability of synapses and memory consolidation, and overproduction of the immature filopodia is associated with brain disorders. The structure and function of synapses can be