Key Documents
EHU130011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human OR10J6P
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GGGATTCTCCAGATTCCACAAACATCACATCACTCTCTTTGTGGTTTTTCTCATCCTGTACACATTAACTGTGGCTGGCAATGCCATCATCATGACCATCATCTGCATTGACCGTCACCTCCACACTCCCATGTACTTCTTCCTGAGCATGCTGGCTAGCTCAAAGACAGTGTACACACTGTTCATCATTCCACAGATGCTCTCCAGCTTCGTAACCCAGACCCAGCCAATCTCCCTAGCAGGTTGTACCACCCAAACGTTCTTCTTTGTTACCTTGGCCATCAACAATTGCTTCTTGCTCACAGTGATGGGCTATGACCACTATATGGCCATCTGCAATCCCTTGAGATACAGGGTCATTACGAGCAAGAAGGTGTGTGTCCAGCTGGTGTGTGGAGCCTTTAGCATTGGCCTGGCCATGGCAGCTGTCCAGGTAACATCCATATTTACCTTACCTTTTTGTCACACGGTGGTTGGTCATTTCTTCTGTGACATCCTCCCTGTCATGA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C