EHU128421
MISSION® esiRNA
targeting human SPDYE8P, SPDYE11, SPDYE14P, SPDYE9P, SPDYE12P
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACTACGAGGCCTTCAACAGGCTGCTTGCCCCTGGGGTAGATCCCAGCCCCCCACGTAGGTCCCTTGGCTGGAAAAGGAAGAGGGAATGTTTGGATGAATCTGATGATGAGCCAGAGAAGGAGCTCGCCCCTGAGCCTGAGGAGACCTGGGTGGCGGAGACGCTGTGTGGCCTCAAGATGAAGGCGAAGCGACGGCGAGTGTCGCTCGTGCTCCCTGAGTACTACGAGGCCTTCAACAGGCTGCTTGAGGATCCTGTCATTAAAAGACTCCTGGCCTGGGACAAAGATCTGAGGGTGTCGGACAAGTATCTCCTGGCTATGGTCATAGCGTATTTCAGCCGGGCCGGCCTCCCCTCCTGGCAATACCAACGCATTCATTTCTTCCTGGCTCTCTATCTGGC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SPDYE8P(100996746)