Principaux documents
EHU126701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-296O14.3
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TACCCGTCAAGGAAAAGTGGATCAGGGTCCCACTTAAAGAAGCCATCTGGCCATGCCTCAATAGAACAGCCTTGTTGTGCTGGGAAACTGCTTCTGCCCTTGTTGGCTTGGACTCTCTAAAGCCCACTGGTTGGAATGGCTGAGTCATTCAAACAGCCAGCTTGGTGGCCCTCCTTTCCTCCCCTCCTCCCCTCCCCTCCTCCTTCCCTCCTCGCCTCCCCTCGGGCATGCTATTCCAGAAAGAGATCAGGATCCGTTTGTGGAATACAGGCAGAGATGGCTGGAGGCCCCGGTTGGGAGGTCCCTCCCAGTGAAGAGGAATGGATTGGGGCCCCACTTAAAGAAGCAACCTGGCCACGTTCAGGCAATGCCGCTGTAGTGTTCTGGGAAGACCCTTCCTTGTTTGAACCATATGGATTCTCCGAAGCCCATAGACTG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C