EHU126001
MISSION® esiRNA
targeting human OTUD1
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ACTACATCGCCGACCATCTCGACCACTTCAGCCCCCTGATTGAGGGCGACGTGGGGGAGTTTATCATCGCTGCTGCCCAAGACGGGGCATGGGCCGGGTACCCGGAGTTGCTGGCCATGGGGCAGATGCTGAATGTGAATATCCATTTAACTACTGGAGGGAGGCTGGAGAGTCCCACGGTGTCTACCATGATTCATTATTTGGGCCCAGAG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... OTUD1(220213) , OTUD1(220213)