EHU124401
MISSION® esiRNA
targeting human CPSF7
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AAGGGTATGCTGAGGTGGTGGTAGCCTCTGAAAACTCTGTCCACAAATTGTTGGAACTCCTACCAGGGAAAGTTCTTAATGGAGAAAAAGTGGACGTGAGGCCGGCCACCCGGCAGAACCTGTCACAGTTTGAGGCACAGGCTCGGAAACGTGAGTGTGTCCGAGTCCCAAGAGGGGGAATACCTCCACGGGCCCATTCCCGAGATTCTAGTGATTCTGCTGATGGACGGGCCACACCCTCTGAGAACCTTGTACCCTCATCTGCTCGTGTGGATAAGCCCCCCAGTGTGCTGCCCTACTTCAATCGTCCTCCTTCGGCCCTTCCCCTGATGGGTCTGCCCCCACCACCAATTCCACCCCCACCACCTCTCTCCTCAAGC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CPSF7(79869) , CPSF7(79869)