Principaux documents
EHU122421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RESP18
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CCCCAGTCTTCCAGCATTTACAGGTTGTGCTCCAGCAGATTATACCCCAAGGTCTGTTCTGGAAGGATGACATCACCCAGGATGCAATGATCCAAAAGATGGAGCATGCCAGCAGACTGCATCCCCAAGAACCATGCCTGAAGGATGGGAAGGCACTTTTCCCCACTAAAACCACTGAGGTGAGGTGCATGAGGCCTGTGGTCATTCCAAGCATTCTGGCAGACAGACGGAACAGGGAAGGAATCCCCCTGGCCAAGGTGAACAGGGATCAGTGCTTTACCTCCGAAGTGGTTTCTAAGGCCCTGAAACAAGAGGTGGCCAACCCTGTCAAGGGCTTCTCTGGGCCACTTCCTACTG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RESP18(389075)