Principaux documents
EHU093061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MPP4
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
303,00 $
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
303,00 $
Disponibilité
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CTGTGTGCCGTGTATTGACCCGCTTCCTAGTCCTGAATTCCTTTCAGAAGCTCCGGCAGGGAGGATGATACAGTCAGACAAAGGAGCAGATCCACCAGACAAGAAGGACATGAAGCTTTCTACAGCCACCAATCCACAGAATGGCCTCTCCCAGATCCTGAGGCTTGTGCTGCAAGAGCTGAGTCTGTTCTACGGCAGAGATGTGAATGGAGTGTGTCTCTTGTACGATCTCCTCCACTCGCCGTGGCTTCAGGCTCTGCTAAAGATTTATGACTGCCTCCAGGAATTTAAAGAAAAGAAACTAGTTCCTGCCACACCACATGCACAGGTGTTATCCTATGAGGTAGTGGAGTTATTACGTGAAACCCCTACTTCCCCTGAGATCC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EHU146321EHU016501EHU003311
esiRNA cDNA target sequence
CTGTGTGCCGTGTATTGACCCGCTTCCTAGTCCTGAATTCCTTTCAGAAGCTCCGGCAGGGAGGATGATACAGTCAGACAAAGGAGCAGATCCACCAGACAAGAAGGACATGAAGCTTTCTACAGCCACCAATCCACAGAATGGCCTCTCCCAGATCCTGAGGCTTGTGCTGCAAGAGCTGAGTCTGTTCTACGGCAGAGATGTGAATGGAGTGTGTCTCTTGTACGATCTCCTCCACTCGCCGTGGCTTCAGGCTCTGCTAAAGATTTATGACTGCCTCCAGGAATTTAAAGAAAAGAAACTAGTTCCTGCCACACCACATGCACAGGTGTTATCCTATGAGGTAGTGGAGTTATTACGTGAAACCCCTACTTCCCCTGAGATCC
esiRNA cDNA target sequence
CCCACCTCAGGAAGTGACTCTAAAGCCTGGCAATGGCACTGTCTTTGTGAGCTGGGTCCCACCACCTGCTGAAAACCACAATGGCATCATCCGTGGCTACCAGGTCTGGAGCCTGGGCAACACATCACTGCCACCAGCCAACTGGACTGTAGTTGGTGAGCAGACCCAGCTGGAAATCGCCACCCATATGCCAGGCTCCTACTGCGTGCAAGTGGCTGCAGTCACTGGTGCTGGAGCTGGGGAGCCCAGTAGACCTGTCTGCCTCCTTTTAGAGCAGGCCATGGAGCGAGCCACCCAAGAACCCAGTGAGCATGGTCCCTGGACCCTGGAGCAGCTGAGGGCTACCTTGAAGCGGCCTGAGGTCATTGCCACCTGCGGTGTTGCACTCTGGCTGCTGCTTCT
esiRNA cDNA target sequence
ACTGGCATGACCCCATAAAGGAGGATGTGTATCGCAACCACAGCATCTTCTTGGCAGATATAAATCAGGAGCGGGGTATCAATGAGTCCTACAAGAAAAACCTGATGGCCCTGAAGAAGTTTGTGATGGTGAAATTCCTCAATGATTCCATTGTGGACCCTGTAGATTCGGAGTGGTTTGGATTTTACAGAAGTGGCCAAGCCAAGGAAACCATTCCCTTACAGGAGACCTCCCTGTACACACAGGACCGCCTGGGGCTAAAGGAAATGGACAATGCAGGACAGCTAGTGTTTCTGGCTACAGAAGGGGACCATCTTCAGTTGTCTGAAGAATGGTTTTATGCCCACATCATACCATTCCTTGGATGAAACCCGTATAGTTCACAATAGAGCTCAGGGAGCCCCTAACTCTTCCAAACCACATGGG
esiRNA cDNA target sequence
CTTGCTAAGGCTCATGAGAGGCTAGAAGATTCCAAACTAGAAGCTGTCAGTGACAATAACTTGGAATTAGTCAATGAAATTCTTGAAGACATCACTCCTCTAATAAATGTGGATGAAAATGTGGCAGAATTGGTTGGTATACTCAAAGAACCTCACTTCCAGTCACTGTTGGAGGCCCATGATATTGTGGCATCAAAGTGTTATGATTCACCTCCATCAAGCCCAGAAATGAATAATTCTTCTATCAATAATCAGTTATTACCAGTAGATGCCATTCGTATTCTTGGTATTCACAAAAGAGCTGGGGAACCACTGGGTGTGACATTTAGGGTTGAAAATAATGATCTGGTAATTGCCCGAATCCTCCATGGGGGAATGATAGATCGACAAGGTCTACTTCATGTGGGAGATATAATTAAAGAAGTCAATGGCCATGAGGT
Gene Information
human ... MPP4(58538), MPP4(58538)
Gene Information
human ... ROBO4(54538), ROBO4(54538)
Gene Information
human ... PPT1(5538), PPT1(5538)
Gene Information
human ... MPP6(51678), MPP6(51678)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Description générale
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.