EHU063211
MISSION® esiRNA
targeting human LETM1
303,00 $
About This Item
303,00 $
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GTTCGCGATGACTCGGTAGTAGAGAAGTCCCTCAAGTCCTTGAAGGACAAGAACAAGAAGCTGGAGGAAGGCGGCCCGGTGTACAGCCCCCCCGCAGAGGTGGTGGTGAAGAAGTCCCTGGGGCAGCGGGTGCTGGACGAGCTGAAGCACTACTACCATGGCTTCCGCCTGCTATGGATCGACACCAAGATCGCGGCACGCATGCTCTGGCGCATCCTCAACGGCCACAGCCTGACCCGCCGGGAGCGCAGGCAGTTTCTCCGGATCTGCGCTGACCTCTTCCGCCTGGTGCCGTTCCTTGTGTTCGTGGTGGTGCCGTTCATGGAGTTTCTGCTGCCTGTTGCTGTGAAGCTCTTCCCCAACATGTTGCCATCCACATTTGAGACTCAGTCACTCAAGGAGGAGAGGCTGAAGAAGGAGCTTCGGGTCAAGCTGGAGCTGGCCAAGTTCCTCCAGGACACCATCGAGGAGAT
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LETM1(3954) , LETM1(3954)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable