Principaux documents
EHU062621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SAMSN1
20 μG
292,00 $
50 μG
534,00 $
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
292,00 $
50 μG
534,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
292,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
ATTGGGACCCACACAGAGAAGGTGTCCCTCAAAGCCAGTGACTCCATGGATAGTCTCTACAGTGGACAGAGCTCATCAAGTGGCATAACAAGCTGTTCAGATGGTACAAGTAACCGGGACAGCTTTCGACTGGATGACGATGGCCCCTATTCAGGACCATTCTGTGGCCGTGCCAGAGTGCATACGGATTTCACGCCAAGTCCCTATGACACTGACTCCCTCAAAATCAAGAAAGGAGACATCATAGACATTATTTGCAAAACACCAATGGGGATGTGGACAGGAATGTTGAACAATAAAGTGGGAAACTTCAAATTCATTTATGTGGATGTCATCTCAGAAGAGGAAGCAGCCCCCAAGAAAATAAAGGCAAACCGAAGGAGTAACAGCAAAAAATCCAAGACTCTGCAGGAGTTC
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EHU127081EHU008831EHU126521
Gene Information
human ... SAMSN1(388813), SAMSN1(64092)
Gene Information
human ... SAMD11(148398), SAMD11(148398)
Gene Information
human ... SASH1(23328), SASH1(23328)
Gene Information
human ... SGMS1(259230), SGMS1(259230)
esiRNA cDNA target sequence
ATTGGGACCCACACAGAGAAGGTGTCCCTCAAAGCCAGTGACTCCATGGATAGTCTCTACAGTGGACAGAGCTCATCAAGTGGCATAACAAGCTGTTCAGATGGTACAAGTAACCGGGACAGCTTTCGACTGGATGACGATGGCCCCTATTCAGGACCATTCTGTGGCCGTGCCAGAGTGCATACGGATTTCACGCCAAGTCCCTATGACACTGACTCCCTCAAAATCAAGAAAGGAGACATCATAGACATTATTTGCAAAACACCAATGGGGATGTGGACAGGAATGTTGAACAATAAAGTGGGAAACTTCAAATTCATTTATGTGGATGTCATCTCAGAAGAGGAAGCAGCCCCCAAGAAAATAAAGGCAAACCGAAGGAGTAACAGCAAAAAATCCAAGACTCTGCAGGAGTTC
esiRNA cDNA target sequence
AAGCAGGAGAATGGGACCTTGGCTCTACTTCCAGGGGCCCCCGACCCTTCCCAGCCTCTGTGTTGAGGTTGCCGGGGGTAGGGGTGGGGCCACACAAATCTCCAGGAGCCACCACTCAACACAATGGCCCTGCCTCCCACCGCTTTATTTCTTTCGGTTTCGGATGCAAAACAAAAAATTTTAAAAGAAAATGTGACTTCAAAGGAAAGGAACAAATTTTCAAAGACTTGGGGGAGTGAAGGCAGAGCCTGGTGCAGATGGACGAGGTCTGCAGACGGAGGGCAGAGGTGGTGGAAGGGGCCAGGGGCCTGCAGGCCTCCCCCTGGAACTGGGACTGGTCTCGGTCTGCTGACGTCAGGGTCAGCTCCCCCGCGGAGCTGACTTCAGCAGCCCACAGCTGTGGGGCTTCAGCAGCCACACCAGCCCAGCCCAGCCCAGCTCTCGATACGTTTGGTCTTTCATGCTGA
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAGTCGCTTGGCTTCTGTAGCGCCGTGTCAACCCCAGAAGTGGAAAGAAAGAACCCTCTTCATAAATCAAACTCAGAAGACAGCTCTGTAGGAAAAGGAGACTGGAAGAAGAAAAATAAGTATTTCTGGCAGAACTTCCGAAAGAACCAGAAAGGAATAATGAGACAGACTTCAAAAGGAGAAGACGTTGGTTATGTTGCCAGTGAAATAACGATGAGCGATGAGGAGCGGATTCAGCTAATGATGATGGTCAAAGAAAAGATGATCACAATTGAGGAAGCACTTGCTAGGCTCAAGGAATACGAGGCCCAGCACCGGCAGTCGGCTGCCCTGGACCCTGCTGACTGGCCAGATGGTTCTTACCCAACGTTTGATGGCTCATCAAACTGCAATTCAAGAGAACAATCGGATGATGAGACTGAGGAGTCGGTGAAGTTTAAGAGGTTACACAAGCTGGTAAACTCCACTCGCAGAGTCAGAAAGAAACTAATTAGGGTGGAAGAAATGAAAAAACCCAGCACTGAAGGTG
esiRNA cDNA target sequence
CGGCTGGTGAATGACACATAACAGCTGTACAAAGTGGGGAAAAGACAAATTGTCCGAAGTGCTAAGAACTCCATGAGAGAAGATGCCATAAAATAAACACCTCCCTAATCCTATTATCTTTCAATGGTTACCTTGACTTAACCTATTGAGTTACCTGGTCAGCACTGTGATCTTTTTTTCTCTCCAAAGGACCTGCGTTGGACAACAAT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000155307
Ensembl | human accession no.
ENSG00000187634
Ensembl | human accession no.
ENSG00000111961
Ensembl | human accession no.
ENSG00000198964
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable