Principaux documents
EHU053361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ADORA2B
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 μG
303,00 $
50 μG
571,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
Powered by Eupheria Biotech
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AATGAAAGCTGCTGCCTTGTGAAGTGTCTCTTTGAGAATGTGGTCCCCATGAGCTACATGGTATATTTCAATTTCTTTGGGTGTGTTCTGCCCCCACTGCTTATAATGCTGGTGATCTACATTAAGATCTTCCTGGTGGCCTGCAGGCAGCTTCAGCGCACTGAGCTGATGGACCACTCGAGGACCACCCTCCAGCGGGAGATCCATGCAGCCAAGTCACTGGCCATGATTGTGGGGATTTTTGCCCTGTGCTGGTTACCTGTGCATGCTGTTAACTGTGTCACTCTTTTCCAGCCAGCTCAGGGTAAAAATAAGCCCAAGTGGGCAATGAATATGGCCATTCTTCTGTCACATGCCAATTCAGTTGTCAATCCCATTGTCTATGCTTACCGGAACCGAG
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
EHU097601EHU145621EHU034321
esiRNA cDNA target sequence
AATGAAAGCTGCTGCCTTGTGAAGTGTCTCTTTGAGAATGTGGTCCCCATGAGCTACATGGTATATTTCAATTTCTTTGGGTGTGTTCTGCCCCCACTGCTTATAATGCTGGTGATCTACATTAAGATCTTCCTGGTGGCCTGCAGGCAGCTTCAGCGCACTGAGCTGATGGACCACTCGAGGACCACCCTCCAGCGGGAGATCCATGCAGCCAAGTCACTGGCCATGATTGTGGGGATTTTTGCCCTGTGCTGGTTACCTGTGCATGCTGTTAACTGTGTCACTCTTTTCCAGCCAGCTCAGGGTAAAAATAAGCCCAAGTGGGCAATGAATATGGCCATTCTTCTGTCACATGCCAATTCAGTTGTCAATCCCATTGTCTATGCTTACCGGAACCGAG
esiRNA cDNA target sequence
TTTCCAACGACACAGTCAGCCCCCGAGCCTCCGCATCGTACTATGAACAGTATCACTCACTAAATGAAATCTATTCTTGGATAGAATTTATAACTGAGAGGCATCCTGATATGCTTACAAAAATCCACATTGGATCCTCATTTGAGAAGTACCCACTCTATGTTTTAAAGGTTTCTGGAAAAGAACAAGCAGCCAAAAATGCCATATGGATTGACTGTGGAATCCATGCCAGAGAATGGATCTCTCCTGCTTTCTGCTTGTGGTTCATAGGCCAT
esiRNA cDNA target sequence
CAAAGTGAAGAAGGCCCGTATAGCCATGGGTGGAGGCATAATTTTCATCGTGGCAGGTCTTGCCGCCTTGGTAGCTTGCTCCTGGTATGGCCATCAGATTGTCACAGACTTTTATAACCCTTTGATCCCTACCAACATTAAGTATGAGTTTGGCCCTGCCATCTTTATTGGCTGGGCAGGGTCTGCCCTAGTCATCCTGGGAGGTGCACTGCTCTCCTGTTCCTGTCCTGGGAATGAGAGCAAGGCTGGGTACCGTGTACCCCGCTCTTACCCTAAGTCCAACTCTTCCAAGGAGTATGTGTGACCTGGGATCTCCTTGCCCCAGCCTGACAGGCTATGGGAGTGTCTAGATGCCTGAAAGGGCCTGGGGCTGAGCTCAGCCTGTGGGCAGGGTGCCGGACAAAGGCCTCCTGGTCACTCT
esiRNA cDNA target sequence
GAATGGACTGTCCCCAAAGAAGTAGGACCCACTAATGCAGATCCTGTGTGTCTAGCTAAGATGTATTATTCTGCTGTGGAACCCACTAAAGATATATTCACTGGGCTTATTGGGCCAATGAAAATATGCAAGAAAGGAAGTTTACATGCAAATGGGAGACAGAAAGATGTAGACAAGGAATTCTATTTGTTTCCTACAGTATTTGATGAGAATGAGAGTTTACTCCTGGAAGATAATATTAGAATGTTTACAACTGCACCTGATCAGGTGGATAAGGAAGATGAAGACTTTCAGGAATCTAATAAAATGCACTCCATGAATGGATTCATGTATGGGAATCAGCCGGGTCTCACTATGTGCAAAGGAGATTCGGTCGTGTGGTACTTATTCAGCGCCGGAAATGAGGCCGATGTACATGGAATATACTTTTCAGGAAACACATATCTGTGGAGAGGAGAACGGAGAGACACAGC
Gene Information
human ... ADORA2B(136), ADORA2B(136)
Gene Information
human ... CPB2(1361), CPB2(1361)
Gene Information
human ... CLDN7(1366), CLDN7(1366)
Gene Information
human ... CP(1356), CP(1356)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170425
Ensembl | human accession no.
ENSG00000080618
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181885
Ensembl | human accession no.
ENSG00000047457
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_000676
NCBI accession no.
NM_001872
NCBI accession no.
NM_001307
NCBI accession no.
NM_000096
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alisha Wehdnesday Bernardo Reyes et al.
Veterinary microbiology, 242, 108586-108586 (2020-03-04)
Brucella as a stealthy intracellular pathogen avoids activation of innate immune response. Here we investigated the contribution of an adenosine receptor, Adora2b, during Brucella infection in professional phagocyte RAW 264.7 cells and in a murine model. Adora2b-deficient cells showed attenuated
Max Wilkat et al.
International journal of cancer, 147(1), 202-217 (2019-12-18)
Adenosine is a signaling molecule that exerts dual effects on tumor growth: while it inhibits immune cell function and thereby prevents surveillance by the immune system, it influences tumorigenesis directly via activation of adenosine receptors on tumor cells at the
J S Long et al.
Oncogene, 34(40), 5152-5162 (2015-02-11)
Tumour cells often acquire the ability to escape cell death, a key event leading to the development of cancer. In almost half of all human cancers, the capability to induce cell death is reduced by the mutation and inactivation of