EHNC027411
MISSION® esiRNA
targeting human NC-02741-1
About This Item
Forme
lyophilized
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GCACGAATGTCATGAGTCCTTGTGAAGATTTTATGATTAGCACACAAGTTACAAGGAGACACGATAACTGTTACGTACGTACTCATTCGTTCGGAAATATAACAGACAGCTTAGTATCTCCACCCGGGTCCCTCTGCCCTGTGGGAATCCATAAAGAATTGATTCTCATCCCCCAGAAGTGAGATCCCGCTTGTGTCATCAATTACATGGCATGTTCTGCATTTACAGGACATTTATTTATTAGGTAAGTGGGGAATCCTCCTTGGTTCTCTCCAGGAAAACCTGGA
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable