Principaux documents
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24O2
Poids moléculaire :
272.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
ethanol solution
Ampleur du marquage
30-60 Ci/mmol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C