E8655
Anti-E6AP antibody, Mouse monoclonal
clone E6AP-330, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-E2F-6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E6AP-330, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~100 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat, monkey
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F6(1876)
mouse ... E2f6(50496)
rat ... E2f6(313978)
Description générale
Monoclonal Anti-E6AP antibody is a useful tool for the study of E6AP and its function in protein degradation. This antibody is specific for E6AP protein in rat, mouse, human and monkey.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable