E8406
Anti-Parvalbumin Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-EDEM, Anti-ER degradation enhancer
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-EDEM1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 65 kDa (nonglycosylated human and mouse EDEM1)
antigen 75 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 0.5-1.0 μg using extract HEK-293T cells expressing recombinant mouse EDEM1 protein.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing recombinant human EDEM1.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDEM1(9695)
mouse ... Pvalb(19293)
Description générale
weight 65 kDa.
Immunogène
Application
- Immunoprecipitation at a concentration of 0.5-1.0μg using extract HEK-293T cells expressing recombinant mouse EDEM1 protein.
- Western blotting at a concentration of 0.5-1.0μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing recombinant human EDEM1.
- Immunofluorescence Microscopy.
- Immunoblotting
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable