Key Documents
E7752
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid ethyl ester
≥98% (capillary GC), liquid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H40O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98% (capillary GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Clé InChI
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves