MilliporeSigma
E7642
Endoglycosidase H from Streptomyces plicatus
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
β-N-Acetylglucosaminidase H
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numéro CE :
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
mol wt
27 kDa
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 0.05 M sodium phosphate, pH 7, containing 25 mM EDTA and preservative
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of dabsyl-Asn-(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.5 at 37 °C.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c