Principaux documents
E5626
Sigma-Aldrich
Europium oxide
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Synonyme(s) :
Europia, Europium sesquioxide, Europium trioxide
About This Item
Formule linéaire :
Eu2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
≥99.99% rare earth content (as Eu2O3) basis
Densité
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Clé InChI
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable