Key Documents
E5125
Sigma-Aldrich
16α,17α-Epoxyprogesterone
~98%
Synonyme(s) :
16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H28O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
~98%
Forme
solid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
Clé InChI
LHNVKVKZPHUYQO-SRWWVFQWSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP17A1(1586)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Biosynthesis and metabolism of 16 alpha, 17-epoxy-C21-steroids in rat liver microsomes.
L Siekmann et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(10), 1181-1205 (1980-10-01)