A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H32O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
251-883-6
MDL number:
Assay:
~95%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderassay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H32O4/c1-13(24)23-20(27-23)12-19-17-6-5-15-11-16(26-14(2)25)7-9-21(15,3)18(17)8-10-22(19,23)4/h5,16-20H,6-12H2,1-4H3/t16?,17?,18?,19?,20-,21?,22?,23-/m1/s1
InChI key
YRLVTBXOGJMZNC-GJCICFDPSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| E5000-5G | 04061832849911 |