MilliporeSigma
E4765
trans-9,10-Epoxystearic acid
~99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
trans-9,10-Epoxyoctadecanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.46
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-477-3
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~99% (capillary GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid, epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC1CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
IMYZYCNQZDBZBQ-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Sealed ampule
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)