Documents
E4761
Sigma-Aldrich
Estriol 16,17-diacetate
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratrien-3,16α,17β-triol 16,17-diacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H28O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(C)=O