MilliporeSigma
Passer à
E3263
Efaroxan hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Ethyl-2-(imidazolin-2-yl)-2,3-dihydrobenzofuran hydrochloride, RX 821037A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
164,00 $
139,40 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
520,00 $
442,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
139,40 $
Tarif164,00 $Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
Cl.CCC1(Cc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-13(12-14-7-8-15-12)9-10-5-3-4-6-11(10)16-13;/h3-6H,2,7-9H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI key
DWOIUCRHVWIHAH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-Isomer is a selective α-adrenoceptor antagonist; (−)-isomer is an imidazoline ligand that induces insulin secretion, mediated by the blockade of ATP-sensitive potassium channels in pancreatic β cells; I1 imidazoline binding site antagonist.
(+)-Isomer is a selective α-adrenoceptor antagonist; (−)-isomer is an imidazoline ligand; I1 imidazoline binding site antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Imidazoline Binding Sites and Potassium Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
I6138R9525SML1821
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges