Documents
E2262
Sigma-Aldrich
Estriol 3-carboxymethyl ether
Synonyme(s) :
1,3,5-(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-carboxymethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C20H26O5/c1-20-7-6-14-13-5-3-12(25-10-18(22)23)8-11(13)2-4-15(14)16(20)9-17(21)19(20)24/h3,5,8,14-17,19,21,24H,2,4,6-7,9-10H2,1H3,(H,22,23)/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
SZBWYTRVLQFZGU-UQZPWQSVSA-N
Application
Estriol 3-carboxymethyl ether was coupled to BSA and used as immunogen for raising anti-estriol immunoglobulins.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges