E0886
Ebelactone B microbial
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Ethyl-3,11-dihydroxy-4,6,8,10,12-pentamethyl-9-oxo-6-tetradecenoic acid 1,3-lactone
About This Item
Pureté
≥95% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(OC(=O)[C@H]1CC)[C@@H](C)C\C(C)=C\[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)CC
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable